Learn More
Melford Ionomicina
Descripción
El ácido libre de ionomicina se emplea con frecuencia en experimentos de biología celular para estudiar los procesos celulares que dependen de la señalización del calcio.
El ácido libre de ionomicina se emplea con frecuencia en experimentos de biología celular para estudiar los procesos celulares que dependen de la señalización del calcio. Al transportar iones de calcio a las células, la ionomicina puede desencadenar diversas respuestas celulares, incluida la activación de enzimas y vías de señalización. Los investigadores utilizan ionomicina en una variedad de aplicaciones, como el estudio de la señalización celular, la apoptosis y los procesos dependientes del calcio. Es particularmente útil en experimentos donde es necesario un control preciso sobre los niveles de calcio intracelular.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ionomycin |
| CAS | 56092-81-0 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C41H72O9 |