Descripción
- Sensor de temperatura Pt 1000
- Cable de 1 m con conector DIN y de tipo banana
- Cuerpo de vidrio
- Diafragma de Pt
- 3 mol/l de KCI
- Sistema de referencia de yodo/yoduro
- Membrana cilíndrica
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio A |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | -5°C a +100°C |
| Tipo | Micro-Electrode |
| Longitud (métrico) | 40 a 130 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 12 mm |
| Diámetro del tapón (métrico) | Sensor de 5 mm |