Learn More
TaqMan™ Ion Torrent™ Ion Library TaqMan™ Quantitation Kit
Description
- Precisión: El ensayo TaqMan™ proporciona especificidad y precisión en la detección de plantillas amplificables y correctamente adaptadas que los métodos de cuantificación sin sonda
- Sensibilidad: El protocolo admite la cuantificación de cantidades femtomolares de bibliotecas de fragmentos
- Sencillez: El estándar de qPCR validado y listo para usar solo requiere una sencilla dilución en serie para determinar la concentración óptima de la biblioteca que desea utilizar para la preparación de gránulos con plantilla
- Versatilidad: La mezcla de qPCR altamente sólida se adapta a una amplia gama de condiciones de ciclos y volúmenes de reacción, y combina la detección altamente sensible con un rango de cuantificación amplio
- Los métodos basados en qPCR utilizan menos material para la cuantificación
Specifications
Specifications
| Tipo de calibración | Secuenciación - Cuantificación de bibliotecas |
| Contenido y almacenamiento | Guarde los componentes a -20 °C. |
| Formato | Kit |
| Excitación | Visible |
| Emisión | Visible |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema Ion PGM™ e Ion S5 Plus |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| N.º de reacciones | 250 |
| Línea de productos | Ion Torrent |
| Tipo de producto | Kit de cuantificación |
| Show More |