Learn More
Cole-Parmer™ Electrodo combinado de ión selectivo (ISE)
Código de producto. 15220748 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
15220748 Epoxi cada uno
1 options
Código de producto. 15220748 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 2750434
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Los electrodos de selección de iones, rápidos y precisos, no requieren una referencia externa —y son más fáciles de usar que los electrodos de media celda de referencia y detección separados.
  • Opciones rentables que son fáciles de usar
  • Se adapta fácilmente a espacios pequeños, —no se necesita un electrodo de referencia adicional
  • Dureza del agua (Ca+² /Mg+²) ISE con cuerpo de epoxi
  • Los electrodos de estado sólido también tienen doce tiras de pulido.
  • Los electrodos son rellenables
  • Todos los electrodos incluyen una botella de 30 ml de solución de referencia, una pipeta de llenado de referencia, un cable de 1 m, un conector BNC y un manual de instrucciones.
Especificaciones
Descripción Electrodos combinados de ión selectivo, dureza del agua (Ca2/Mg)
Material Epoxi