Learn More
Mettler Toledo™ Electrodo selectivo de iones DX264-Cu Copper
Código de producto. 11967701
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
Desde 2 hasta 8
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
11967701 Desde 2 hasta 8 cada uno
1 options
Código de producto. 11967701 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51107678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1505.00€
    1299.21€ / paquete de 1
    Ahorro 205.79€
    13% Descuento
En stock
Especificaciones
Tipo Celda media de cobre DX264-Cu
Material POM
Intervalo de pH Desde 2 hasta 8
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 80 °C