Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión)
Código de producto. 11356991 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
1000 l/h
2000 l/h
300 l/h
950 l/h
Capacidad:
1500L
2000L
2800L
4000L
6000L
7000L
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal Capacidad unitSize
11356991 300 l/h 1500L cada uno
10318897 300 l/h 2000L cada uno
10550091 950 l/h 2800L cada uno
12307293 2000 l/h 7000L cada uno
12642775 1000 l/h 6000L cada uno
12632775 1000 l/h 4000L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11356991 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 02.1500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    945.00€
    911.00€ / paquete de 1
    Ahorro 34.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los cartuchos de acero inoxidable listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
Los cartuchos de acero inoxidable de intercambio de iones de Thermo Scientific™ listos para conectar para requisitos de entre 300 y 3000 l/h son sistemas de lecho mixto para agua totalmente desmineralizada probados en la práctica.
El rendimiento óptimo está garantizado gracias a un diseño de flujo y a las resinas de intercambio iónico de calidad controlada. Proporcione agua desmineralizada con una conductividad muy baja.
Para funcionar con fiabilidad, los cartuchos de intercambio iónico no solo necesitan resinas de lecho mixtos de alta calidad, sino también una tecnología de regeneración fiable combinada con productos químicos de alto nivel. Nuestros servicios de regeneración poseen evidencias registradas de la capacidad y la calidad de cada lote creado. Estos registros incluyen:
  • Inspección de recepción
  • Registro de pruebas por lotes
  • Supervisión del COT
  • DIN EN ISO 9001: 2000
Especificaciones comunes para todos los desionizadores:
  • Todos los cartuchos son resistentes a la presión hasta 10 bar
  • La temperatura máxima del agua es de 30 °C
  • El material del cartucho es acero inoxidable V4A
  • Los conectores son R 0,75 pulg.
  • No se incluye el montaje en la pared en cada cartucho, pero se puede solicitar con el número de referencia 03.1405
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cartuchos de intercambio de iones de acero inoxidable (resistentes a la presión) DI 1500
Capacidad 1500L
Caudal 300 l/h
Material Acero inoxidable
Purification Method Intercambio iónico
Tipo de resina Lecho mixto
Para utilizar con (equipo) GenPure™, GenPure Pro, GenPure xCAD, MicroPure™
Pureza 0,1 - 20 µS/cm
Tipo Cartucho de intercambio de iones
Altura (métrico) 410mm
Diámetro (métrico) 240mm
Peso neto (métrico) 14 kg