Learn More
Stuart™ Cartuchos de intercambio de iones
Código de producto. 16180921
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
55 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16180921 55 l cada uno
1 options
Código de producto. 16180921 Proveedor Stuart™ N.º de proveedor 8024493
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Cartuchos de intercambio iónico Stuart™ para uso con destiladores Aquatron™
Los destiladores Aquatron™ utilizan cartuchos de intercambio iónico desechables para tratar el agua
  • Los cartuchos van cambiando del verde al azul a medida que se agotan, indicando el estado de la resina
  • Especificaciones
    Para utilizar con (equipo) Destiladores Aquatron
    Tipo Cartucho de intercambio iónico
    Capacidad (métrico) 55 l