Learn More
Patrón de sulfato para cromatografía iónica, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10335742 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Envase:
Frasco de LDPE lixiviación triple
Tamaño de la unidad:
125 ml
50 g
500 ml
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10335742 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 125 ml
11919432 125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple paquete de 100
10040442 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 500 ml
11480289 500 mL Frasco de LDPE lixiviación triple 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10335742 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ASSO492Y
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
SO&subscript_4;&superscript_minus;&superscript_2;1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
CAS 7732-18-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfate Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Certificado de análisis With Certificate of Analysis.
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Técnica Ion Chromatography
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Cantidad 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio