Learn More
Estándar de cromatografía iónica: estroncio al 100 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de cromatografía iónica: estroncio al 100 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Métodos | Cromatografía iónica |
| Nombres de analitos o componentes | Strontium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Sr |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Sr |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Sr |
| Mostrar más |