Learn More
Estándar de cromatografía iónica: dicloroacetato a 500 μg/ml en H2O , VHG™
Código de producto. 17927824
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927824 100 mL 100 ml
17960065 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17927824 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGIDCA500100
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de cromatografía iónica: dicloroacetato a 500 μg/ml en H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dichloroacetate
CAS 13425-80-4
Métodos Ion Chromatography
Nombres de analitos o componentes Dichloroacetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H Cl2 O2
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Acetic acid, 2,2-dichloro-, ion(1-), Acetic acid, dichloro-, ion(1-) (8CI,9CI), 2,2-Dichloroacetate, Dichloroacetate anion, Dichloroacetate ion, Dichloroacetate ion(1-)
Fórmula InChI InChI=1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/p-1
SMILES [O-]C(=O)C(Cl)Cl
Nombre IUPAC 2,2-dicloroacetato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 127.935
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.9359 g/mol