Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Li | 1000 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lithium Cation Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 7439-93-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Certificado de análisis | Con certificado de análisis |
| % mín. CAS | 0.1, 0.2, 99.7 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| % máx. CAS | 0.1, 0.2, 99.7 |
| Fórmula molecular | Li |
| Número MDL | MFCD00134051 |
| Técnica | Cromatografía iónica |
| Mostrar más |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio