Learn More
Patrón de iones monoelemento de calcio - catión, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10284462 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10284462 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 10284462 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CSCA22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.85€
    78.30€ / 125 ml
    Ahorro 17.55€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ca1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Cation Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Con certificado de análisis.
% mín. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 0.2, 99.7
Fórmula molecular Ca
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Técnica Cromatografía iónica
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Ca]
Nombre IUPAC calcio
Solvent or Matrix Ácido nítrico
Peso molecular (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:29320
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio