Learn More
A&D Weighing Balanza serie Ion BM
Código de producto. 16864591
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
2,1 g/5,2 g
22 g
220 g
320 g
5,1 g/22 g
5,2 g
520 g
Legibilidad:
0,001 mg
0,001 mg/0,01 mg
0,01 mg
0,1 mg
1 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Tamaño de la unidad
16864591 2,1 g/5,2 g 0,001 mg/0,01 mg cada uno
16418365 2,1 g/5,2 g 0,01 mg cada uno
16630982 22 g 0,001 mg cada uno
16640982 220 g 0,1 mg cada uno
16650982 5,1 g/22 g 0,001 mg/0,01 mg cada uno
16660982 320 g 0,1 mg cada uno
16670982 520 g 0,1 mg cada uno
16854591 5,2 g 1 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 16864591 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor BM5D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14800.04€
    12906.48€ / paquete de 1
    Ahorro 1893.56€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Microbalanza A&D serie BM Ion que proporciona una medición precisa para un pesaje preciso con legibilidad de microgramos.
  • Eliminación fácil y sin ventilador de la electricidad estática mediante un ionizador incorporado
  • Cortavientos antiestático
  • Viene equipada con el cortavientos de sobremesa AD-1676 (medio) como estándar (BM-5/5D)
  • Cámara de pesaje de gran tamaño para mejorar la facilidad de uso
  • Sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica integrados
  • Puertas corredizas bloqueables que permiten un funcionamiento eficiente con ambas manos
  • Calibración motorizada con una masa interna:
  • Se activa automáticamente en función de la variación de temperatura
  • Activado por el operador
  • Pantalla LCD con retroiluminación blanca y claramente visible
  • Memoria: Hasta 200 conjuntos de datos
  • AD-1688 como accesorio estándar: memoria USB para registrar datos de pesaje, así como parámetros ambientales en archivos legibles de MS Excel
  • 12 unidades de pesaje: g, mg, oz, ozt, ct, MoM, dwt, GN, tael, tola, pcs (recuento), %
  • Bandejas/soportes especiales para BM-5/5D/20/22: Platos pequeños para muestrear cantidades diminutas, soportes para filtros PM, soportes para tubos de microcentrífuga
  • Kit opcional de análisis de precisión de las pipetas
  • Interfaces: RS-232C (estándar), USB rápido (estándar), Ethernet (opcional)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo de conexión RS-232 C y USB rápido
Capacidad 2,1 g/5,2 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada inversa
Legibilidad 0,001 mg/0,01 mg
Linealidad ±0,010 mg/±0,02 mg
Modelo BM-5D
Repetibilidad 0,004 mg (para 1 g)/0,01 mg
Tiempo de estabilización De 10 a 8 segundos
Tipo Microbalanzas analíticas
Anchura (métrico) 259 mm
Altura (métrico) 326 mm