Learn More
Iomeprol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iomeprol |
| CAS | 78649-41-9 |
| Fórmula molecular | C17 H22 I3 N3 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo- (9CI), N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, Imeron, Imeron 300, Iomeprol, Iomeron, Iomeron 350 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-23(9(29)6-26)15-13(19)10(16(30)21-2-7(27)4-24)12(18)11(14(15)20)17(31)22-3-8(28)5-25/h7-8,24-28H,2-6H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31) |
| SMILES | CN(C(=O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I |
| Nombre IUPAC | 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[(2-hidroxiacetil)-metilamino]-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 777.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 776.8541 |