Learn More
Iomeprol 100 μg/ml en acetonitrilo/metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325444 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325444 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14348000MC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iomeprol
CAS 78649-41-9
Nombres de analitos o componentes Iomeprol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H22 I3 N3 O8
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,3-Benzenedicarboxamide, N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-, 1,3-Benzenedicarboxamide, N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo- (9CI), N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[(2-hydroxyacetyl)methylamino]-2,4,6-triiodo-1,3-benzenedicarboxamide, Imeron, Imeron 300, Iomeprol, Iomeron, Iomeron 350
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22I3N3O8/c1-23(9(29)6-26)15-13(19)10(16(30)21-2-7(27)4-24)12(18)11(14(15)20)17(31)22-3-8(28)5-25/h7-8,24-28H,2-6H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)
SMILES CN(C(=O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Nombre IUPAC 1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-5-[(2-hidroxiacetil)-metilamino]-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrile/Methanol
Peso molecular (g/mol) 777.09
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.8541 g/mol