Learn More
Iohexol, Mikromol™
Código de producto. 17989464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17989464 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17989464 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1468.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Iohexol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iohexol
CAS 66108-95-0
Nombres de analitos o componentes Iohexol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H26 I3 N3 O9
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Iohexol, 5-[Acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide, 1,3-Benzenedicarboxamide, 5-[acetyl(2,3-dihydroxypropyl)amino]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiodo- (9CI), 5-(N-2,3-Dihydroxypropylacetamido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide., Accudenz, Accupaque 300, Exypaque, Histodenz, Iopaque 240, Iopaque 300, Ioverin 350, Nycodenz, Omnipaque, Omnipaque 140, Omnipaque 240, Omnipaque 300, Omnipaque 350, Omnipaque R
Fórmula InChI InChI=1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
SMILES CC(=O)N(CC(O)CO)c1c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c1I
Nombre IUPAC 5-[acetil(2,3-dihidroxipropil)amino]-1-N,3-N-bis(2,3-dihidroxipropil)-2,4,6-triyodobenceno-1,3-dicarboxamida
Peso molecular (g/mol) 821.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 820,8803 g/mol