Learn More
Iohexol, MedChemExpress
Código de producto. 16492176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492176 500 mg 500 miligramos
16428386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0594
MedChemExpress Iohexol is a radiographic contrast agent and can be applied for myelography, computerized tomography (cisternography, ventriculography) and MicroCT imaging in vivo.
Iohexol is a radiographic contrast agent and can be applied for myelography, computerized tomography (cisternography, ventriculography) and MicroCT imaging in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iohexol
CAS 66108-95-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H26I3N3O9
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (60.89 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (60.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(I)C(N(C(C)=O)CC(O)CO)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I)NCC(O)CO
Peso molecular (g/mol) 821.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 821.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid