Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Código de producto. 17241262 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17241262 100 g 100 g
17231262 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17241262 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    309.65€ / 100 g
    Ahorro 51.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66108-95-0
Fórmula molecular C19H26I3N3O9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iohexol
Cantidad 100 g
Solubilidad Solubilidad solución acuosa: soluble.
Punto de fusión de 180,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 821,13