Learn More
Yodotrimetilsilano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488870 5 g 5 g
11498870 25 g 25 g
11408880 100 g 100 g
11485353 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11488870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12902.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16029-98-4 | C3H9ISi | 200.094 g/mol
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodotrimetilsilano se utiliza para la introducción del grupo trimetilsililo en la síntesis orgánica. También es útil para el análisis de cromatografía de gases al convertir el alcohol en un derivado del éter de sililo, lo que lo hace más volátil que la molécula original.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y reacciona violentamente con el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16029-98-4
Fórmula molecular C3H9ISi
Peso molecular (g/mol) 200.094
Número MDL MFCD00001028
Clave InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
Nombre IUPAC yodo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)I
Especificaciones
Punto de ebullición 105°C to 106°C
Nombre del producto químico o material Iodotrimethylsilane
Nombre de nota stabilized with copper
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3)3SiI
Número UN UN2924
Beilstein 1731136
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.09
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.476
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Densidad 1.44
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodotrimethylsilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodotrimethylsilane