Learn More
Yodotrimetilsilano, 95-97 %, estabilizado, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10530964 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10530964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426421000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodotrimethylsilane
Nombre de nota Stabilized
CAS 16029-98-4
Color Incoloro a rojo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 106°C
Temperatura de inflamación -31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C3H9ISi
Fórmula lineal (CH3)3SiI
Índice de refracción 1.4700 to 1.48
Número MDL MFCD00001028
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 1.4
Sinónimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Clave InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)I
Nombre IUPAC yodo(trimetil)silano
Estabilizante copper
Peso molecular (g/mol) 200.1
PubChem CID 85247
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.1
Porcentaje de pureza 95-97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodotrimethylsilane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodotrimethylsilane