Learn More
Yodotrimetilsilano (> 90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodotrimethylsilane |
| CAS | 16029-98-4 |
| Fórmula molecular | C3H9ISi |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Iodotrimethyl-silane, TMSI, Trimethyliodosilane, Trimethylsilicon Iodide, Trimethylsilyl Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H9ISi/c1-5(2,3)4/h1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)I |
| Nombre IUPAC | yodo(trimetil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 200.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9518 |