Learn More
Yodosobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodosobenzene |
| CAS | 536-80-1 |
| Fórmula molecular | C6 H5 I O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5IO/c8-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H |
| SMILES | O=Ic1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | yodosilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 220.008 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.939 |