Learn More
Diacetato de yodosobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430368 500 g 500 g
11410368 25 g 25 g
11420368 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24531.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3240-34-4 | C10H11IO4 | 322.098 g/mol
Iodosobenzene is used as an oxidizing and acetoxylating agent in organic synthesis. It is actively involved in the preparation of (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-al(neral) from (Z)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (nerol) in presence of 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO). It is a useful reagent for the synthesis of a wide variety of heterocyclic compounds. It is also used in the Pd-catalyzed 2-arylation of indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodosobenceno se utiliza como agente oxidante y acetoxilante en síntesis orgánica. Participa activamente en la preparación de (Z)-3,7-dimetil-2,6-octadién-1-al(neral) de (Z)-3,7-dimetil-2,6-octadién-1-ol (nerol) en presencia de 2,2,6,6-tetrametilpiperidín-1-oxil (TEMPO). Es un reactivo útil para la síntesis de una amplia variedad de compuestos heterocíclicos. También se utiliza en la 2-arilación catalizada por Pd de indoles.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3240-34-4
Fórmula molecular C10H11IO4
Peso molecular (g/mol) 322.098
Número MDL MFCD00008692
Clave InChI ZBIKORITPGTTGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodobenzene diacetate, diacetoxyiodo benzene, iodosobenzene diacetate, phenyliodine diacetate, phenyliodo diacetate, phenyliodoso acetate, phenyliodosodiacetate, phenyliodoso diacetate, bis acetato phenyliodine, benzene, diacetoxyiodo
PubChem CID 76724
Nombre IUPAC [acetiloxi(fenil)-$l^{3}-iodanil] acetato
SMILES CC(=O)OI(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodosobenzene diacetate
Punto de fusión 159°C to 161°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1879369
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.1
Porcentaje de pureza ≥98%