Learn More
Iodoquinol, TRC
Código de producto. 17928114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17928114 100 mg 100 miligramos
17908424 250 mg 250 miligramos
17977454 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17928114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI728400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-73-8
Fórmula molecular C9 H5 I2 N O
Peso molecular (g/mol) 396.95
Sinónimo 5,7-Diiodoquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. C (EP), 5,7-Diiodo-8-hydroxyquinoline, 5,7-Diiodo-8-quinolinol, 5,7-Diiodooxine, 8-Hydroxy-5,7-diiodoquinoline, Di-Quinol, Diamoebin, Diiodohydroxyquin, Diiodohydroxyquinoline, Diiodoquin, Diiodoquinol, Dinoleine, Diodohydroxyquin, Diodoquin, Diodoxylin, Direxiode, Disoquin, Dyodin, Embequin, Enterodiamoebin, Enterosept, Floraquin, Iodoquinol, Ioquin, Lanodoxin, Moebiquin, NSC 74939, NSC 8704, Quinadome, Rafamebin, SS 578, Searlequin, Searlewuin, Sebaquin, Stanquinate, Yodoxin, Zoaquin
Nombre IUPAC 5,7-diiodoquinolina-8-ol
SMILES Oc1c(I)cc(I)c2cccnc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoquinol (5,7-Diiodoquinolin-8-ol)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5I2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.846