Learn More
Yodopirazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10472054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472054 1 g Frasco de vidrio 1 g
10788235 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10472054 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32111-21-0
Fórmula molecular C4H3IN2
Peso molecular (g/mol) 205.98
Número MDL MFCD01319019
Clave InChI OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
Nombre IUPAC 2-yodopirazina
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodopyrazine
Color Blanco a amarillo
Densidad 2.0860g/mL
Punto de ebullición 109°C to 110°C (34.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 2.086
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,acetone,benzene,hexanes
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodopyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.