Learn More
Azul de iodofenol, TRC
Código de producto. 30417900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417900 500 mg
30415229 25 mg
30413131 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT296185500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4430-24-4
Fórmula molecular C14 H14 F N . H Cl
Peso molecular (g/mol) 251.727
Sinónimo 3H-2,1-Benzoxathiole, Phenol deriv., 4,4'-(1,1-Dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-diiodophenol], NSC 36792, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2,6-diiodo-phenol S,S-Dioxide
Nombre IUPAC 2-[4-(4-fluorofenil)fenil]etanolamina; Cloruro
SMILES Cl.NCCc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodophenol Blue
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14FN.ClH/c15-14-7-5-13(6-8-14)12-3-1-11(2-4-12)9-10-16;/h1-8H,9-10,16H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.088