Learn More
Yodopentafluorobenceno, 99 %, estabilizado sobre cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11904531 5 g Frasco de vidrio 5 g
11994521 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.90€
    30.65€ / 5 g
    Ahorro 3.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 827-15-6 | C6F5I | 293.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 827-15-6 , 7440-50-8
Fórmula molecular C6F5I
Peso molecular (g/mol) 293.96
Clave InChI OPYHNLNYCRZOGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodopentafluorobenzene, pentafluoroiodobenzene, benzene, pentafluoroiodo, 2,3,4,5,6-pentafluoroiodobenzene, iodoperfluorobenzene, pentafluorophenyl iodide, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodo-benzene, perfluoroiodobenzene, ibf, pubchem19982
PubChem CID 70008
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-iodobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)I)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodopentafluorobenzene
Color Incolora
Densidad 2.2040g/mL
Punto de ebullición 162.0°C to 165.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.496
Cantidad 5 g
Gravedad específica 2.204
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.96
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodopentafluorobenzene, stabilised over copper
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.