Learn More
Ácido yodopanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iopanoic acid |
| CAS | 96-83-3 |
| Fórmula molecular | C11 H12 I3 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Iopanoic acid, (RS)-2-(3-amino-2,4,6-tri-iodobenzyl)butanoic acid, 2-(3-Amino-2,4,6-triiodobenzyl)butyric acid, 2-Ethyl-3-(3-amino-2,4,6-triiodophenyl)propionic acid, 2-[(5-Amino-2,4,6-triiodophenyl)methyl]butanoic acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropanoic acid, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodophenyl)-2-ethylpropionic acid, Bilijodon, Choladine, Cholevid, Cistobil, Colepax, Copanoic, Iodopanic acid, Iodopanoic acid, Iopagnost, Iopanoicum, Jopagnost, NSC 41706, Telepaque, 3-amino-alpha-ethyl-2,4,6-triiodobenzenepropanoic acid, Hydrocinnamic acid, 3-amino-alpha-ethyl-2,4,6-triiodo- (6CI,7CI,8CI), (+/-)-Iopanoic acid, 3-Amino-alpha-ethyl-2,4,6-triiodohydrocinnamic acid, alpha-Ethyl-beta-(3-amino-2,4,6-triiodophenyl)propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCC(Cc1c(I)cc(I)c(N)c1I)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(3-amino-2,4,6-triyodofenil)metil]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 570.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 570.8002 |