Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de yodonitrotetrazolio, 95 %
Código de producto. 11405986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11405986 1 g 1 g
11415986 5 g 5 g
11434140 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405986 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B22301.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 146-68-9 | C19H13ClIN5O2 | 505.70 g/mol
Used for dehydrogenase determination
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146-68-9
Fórmula molecular C19H13ClIN5O2
Peso molecular (g/mol) 505.70
Número MDL MFCD00011961,MFCD00149999
Clave InChI JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo iodonitrotetrazolium chloride, iodonitrotetrazolium, iodonitrotetrazolium purple, iodonitrotetrazolium violet, 2-4-iodophenyl-3-4-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride, iodonitro tetrazolium, int, p-iodonitrotetrazolium violet, int chemical, 2-p-iodophenyl-3-p-nitrophenyl-5-phenyltetrazolium chloride
PubChem CID 64957
ChEBI CHEBI:75421
Nombre IUPAC 2-(4-yodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-io; cloruro
SMILES [Cl-].[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(I)C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodonitrotetrazolium violet
Punto de fusión ∼231°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4093224
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.70 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodonitrotetrazolium violet
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Iodonitrotetrazoliumviolet