Learn More
Yodometilsulbactam (yodometil (2S,5R)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato 4,4-dióxido), Mikromol™
Código de producto. 30463451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463451 4 x 25 mg -
30052640 25 mg 25 miligramos
30049695 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463451 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0308.0500254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Yodometilsulbactam (yodometil (2S,5R)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato 4,4-dióxido), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodomethylsulbactam
CAS 76247-39-7
Nombres de analitos o componentes Iodomethylsulbactam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H12 I N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S-cis)-, Iodomethyl 1,1-dioxopenicillanate, Iodomethyl S,S-dioxopenicillanate, Iodomethyl penicillanate 1,1-dioxide, Sulbactam iodomethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12INO5S/c1-9(2)7(8(13)16-4-10)11-5(12)3-6(11)17(9,14)15/h6-7H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)OCI
Nombre IUPAC yodometil (2S,5R)-3,3-dimetil-4,4,7-trioxo-4λ ^{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 373.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.9481 g/mol