Learn More
Yodometilsulbactam (yodometil (2S,5R)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato 4,4-dióxido), Mikromol™
Descripción
Yodometilsulbactam (yodometil (2S,5R)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato 4,4-dióxido)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iodomethylsulbactam |
| CAS | 76247-39-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Iodomethylsulbactam |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H12 I N O5 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S,5R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-, iodomethyl ester, 4,4-dioxide, (2S-cis)-, Iodomethyl 1,1-dioxopenicillanate, Iodomethyl S,S-dioxopenicillanate, Iodomethyl penicillanate 1,1-dioxide, Sulbactam iodomethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12INO5S/c1-9(2)7(8(13)16-4-10)11-5(12)3-6(11)17(9,14)15/h6-7H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)OCI |
| Nombre IUPAC | yodometil (2S,5R)-3,3-dimetil-4,4,7-trioxo-4λ ^{6}-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato |
| Mostrar más |