Learn More
Yodometilpentano, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11924511 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11924511 25 g Frasco de vidrio 25 g
10289972 1 g Frasco de vidrio 1 g
10532603 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11924511 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 378640250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27935-87-1
Fórmula molecular C6H11I
Peso molecular (g/mol) 210.06
Número MDL MFCD03453190
Clave InChI DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
Nombre IUPAC yodometilciclopentano
SMILES ICC1CCCC1
Specifications
Punto de ebullición 78.0°C (17.0 mmHg)
Nombre del producto químico o material Iodomethylcyclopentane
Nombre de nota Stabilized
Color Marrón o incoloro a naranja
Forma física Solución
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5400 to 1.5440
Gravedad específica 1.6
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Densidad 1.6000g/mL
Fórmula lineal (C5H9)CH2I
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.05
Porcentaje de pureza 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iodomethylcyclopentane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement