Learn More
(Yodometil)trimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451960 10 g 10 g
11461960 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451960 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15120.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4206-67-1 | C4H11ISi | 214.121 g/mol
(Iodomethyl)trimethylsilane is used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions. It can react with acetoacetic acid ethyl ester to get 3-trimethylsilanyl-proπonic acid ethyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (yodometil)trimetilsilano se utiliza para la N-alquilación de amidas, en una secuencia de reacción para preparar los iluros no estabilizados para [2+3]-cicloadiciones. Puede reaccionar con el éster etílico del ácido acetoacético para obtener ester etílico del ácido 3-trimetilsilanil-proπónico.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4206-67-1
Fórmula molecular C4H11ISi
Peso molecular (g/mol) 214.121
Número MDL MFCD00001077
Clave InChI VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodomethyl trimethylsilane, iodomethyl-trimethylsilane, iodomethyl trimethyl silane, trimethylsilyl methyl iodide, sila-neopentyliodide, trimethylsilylmethyl iodide, acmc-209jn7, trimethyl iodomethyl silane, iodanylmethyl trimethyl silane
PubChem CID 77877
Nombre IUPAC yodometil(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)CI
Especificaciones
Punto de ebullición 140°C to 142°C
Nombre del producto químico o material (Iodomethyl)trimethylsilane
Cantidad 10 g
Fórmula lineal (CH3)3SiCH2I
Número UN UN1993
Beilstein 1731485
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.12
Porcentaje de pureza 99%
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.4915
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 1.443