Learn More
Yoduro de (Iodometil)trimetilamonio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458347 25 g 25 g
11448347 5 g 5 g
11468347 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18424.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39741-91-8 | C4H11I2N | 326.948 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39741-91-8
Fórmula molecular C4H11I2N
Peso molecular (g/mol) 326.948
Número MDL MFCD00031647
Clave InChI IFVIWWQMNYZYFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo iodomethyltrimethylammonium iodide, iodomethyl trimethylammonium iodide, ammonium, iodomethyltrimethyl-, iodide, iodomethyl trimethylazanium iodide, 1-iodo-n,n,n-trimethylmethanaminium iodide, acmc-20akpy, iodomethyltrimethylammoniumiodide, iodomethyl trimethylamine, iodide, iodomethyl trimethyl azanium iodide, iodomethyl trimethylammonium iodide, 98+%
PubChem CID 38328
Nombre IUPAC yodometil(trimetil)azanio; yoduro
SMILES C[N+](C)(C)CI.[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Iodomethyl)trimethylammonium iodide
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 3912137
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.94
Porcentaje de pureza ≥98%