Learn More
Pivalato de iodometilo, TRC
Código de producto. 30406846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406846 10 g
30399680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30406846 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70875010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53064-79-2
Fórmula molecular C6 H11 I O2
Peso molecular (g/mol) 242.05
Sinónimo 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Iodomethyl Ester, (Pivaloyloxy)methyl Iodide, 2,2-Dimethylpropionic Acid Iodomethyl Ester, Iodomethyl 2,2-Dimethylpropanoate
Nombre IUPAC Iodometil 2,2-dimetilpropanoato
SMILES CC(C)(C)C(=O)OCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodomethyl pivalate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11IO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.9804