Learn More
(Yodometil)ciclopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497497 250 mg 250 miligramos
15487497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35309.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33574-02-6 | C4H7I | 182.004 g/mol
(Iodomethyl)cyclopropane is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (yodometil)ciclopropano se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33574-02-6
Fórmula molecular C4H7I
Peso molecular (g/mol) 182.004
Número MDL MFCD06410734
Clave InChI JHKJQWFHNIOUKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl iodide, cyclopropane, iodomethyl, ambkkkkk549, acmc-20aplj, 2-iodomethyl cyclopropane, iodomethyl cyclopropane gc
PubChem CID 2763048
Nombre IUPAC yodometilciclopropano
SMILES C1CC1CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Iodomethyl)cyclopropane
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182
Porcentaje de pureza 97%