Learn More
(Yodometil)ciclopentano, +98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491010 5 g 5 g
11401020 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25391.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 27935-87-1 | C6H11I | 210.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27935-87-1
Fórmula molecular C6H11I
Peso molecular (g/mol) 210.06
Número MDL MFCD03453190
Clave InChI DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodomethyl cyclopentane, cyclopentylmethyl iodide, cyclopentane, iodomethyl, cyclopentyliodomethane, acmc-20akpz, cyclopentylmethyliodide, iodomethyl-cyclopentane, cyclopentanemethyl iodide
PubChem CID 2762531
Nombre IUPAC yodometilciclopentano
SMILES ICC1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Iodomethyl)cyclopentane
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 1.614
Punto de ebullición 78°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.06
Porcentaje de pureza ≥98%