Learn More
Iodometano, TRC
Código de producto. 30005422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005422 50 g 50 g
30005433 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70820050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-88-4
Fórmula molecular C H3 I
Peso molecular (g/mol) 141.94
Sinónimo Methane, iodo-, Iodomethane, Ioguard, Methyl iodide, Methyl iodide (CH3I), Monoiodomethane, NSC 9366
Nombre IUPAC Yodometano
SMILES CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl iodide
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/CH3I/c1-2/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.9279