Learn More
Yodometano, 99 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11620222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11620222 50 g 50 g
11440980 250 g 250 g
11420980 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11620222 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10559.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.39€
    41.65€ / 50 g
    Ahorro 8.74€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Iodomethane is a methylating agent used for alkylating carbon, oxygen, sulfur, nitrogen and phosphorus nucleophiles. For example, phenol reacts with methyl iodide to give anisole. In the Monsanto process, the insitu formed iodomethane reacts with carbon monoxide in the presence of a rhodium complex to give acetyl iodide, which on hydrolysis yields acetic acid. It reacts with magnesium to form the Grignard reagent, methylmagnesium iodide used in organic synthesis. It finds applications as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals and in phase transfer catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodometano es un agente metilante utilizado para los nucleófilos de carbono alquilante, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y el fósforo. Por ejemplo, el fenol reacciona con el yoduro de metilo para producir anisol. En el proceso de Monsanto, el yodometano formado in situ reacciona con el monóxido de carbono en presencia de un complejo de rodio para producir yoduro de acetilo, que por hidrólisis produce ácido acético. Reacciona con el magnesio para formar el reactivode Grignard, yoduro de metilmagnesio que se emplea en la síntesis orgánica. Sirve como un intermedio en la fabricación de productos farmacéuticos y catalizadores de transferencia en fase.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-88-4
Fórmula molecular CH3I
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00001073
Clave InChI INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
Nombre IUPAC Yodometano
SMILES CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodomethane
Nombre de nota Stabilized with copper
Punto de fusión -67°C
Densidad 2.28
Punto de ebullición 41°C to 43°C
Olor Pungent
Índice de refracción 1.53
Cantidad 50 g
Número UN UN2644
Beilstein 969135
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,6087
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodomethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl iodide