Learn More
Yodometano, solución de 2 M en éter metil tert-butílico, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10515773 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10515773 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
10473112 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515773 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 378418000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00€
    379.00€ / 800 ml
    Ahorro 27.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodomethane
Nombre de nota 2M Solution in tert-Butyl Ether
CAS 74-88-4, 1634-04-4
Densidad 0.9330g/mL
Punto de ebullición 41.0°C to 43.0°C
Temperatura de inflamación −18°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular CH3I
Número MDL MFCD00001073
Cantidad 800 mL
Índice Merck 15, 6159
Gravedad específica 0.933
Sinónimo methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
Clave InChI INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CI
Nombre IUPAC Yodometano
Peso molecular (g/mol) 141.94
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94