Learn More
Yodometano, 2M solución en éter metílico de terc-butilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458155 500 mL 500 ml
15448155 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32660.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Iodomethane is used to control insects, plant parasitic nematodes, soil borne pathogens and weed seeds. Iodomethane as a potential metal mobilizing agent in nature. Microhydration effects on the intermediates of the S(N)2 reaction of iodide anion with methyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodometano se utiliza en el control de plagas de insectos, de nematodos parasitarios de plantas, de patógenos que se transmiten por el suelo y de semillas de maleza. También se usa como potencial agente movilizador del metal en la naturaleza. Además, hace que los intermedios de la reacción S(N)2 entre el anión de yoduro con el yoduro de metilo sufran efectos de microhidratación.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, calor, luz y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-88-4
Fórmula molecular CH3I
Peso molecular (g/mol) 141.94
Número MDL MFCD00001073
Clave InChI INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
Nombre IUPAC Yodometano
SMILES CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodomethane
Densidad 0.933
Punto de ebullición 41°C to 43°C
Cantidad 500 mL
Número UN UN1992
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. de 2 M en éter de terbutilo de metilo