Learn More
Yodomesitileno, TRC
Código de producto. 30456943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456943 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796353100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodomesitylene
CAS 4028-63-1
Fórmula molecular C9H11I
Cantidad 100 mg
Sinónimo Mesityl Iodide, NSC 68044, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethyl-2-iodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 2,4,6-Trimethylphenyl Iodide, 2-Iodomesitylene, Iodo-2,4,6-trimethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(I)c(C)c1
Nombre IUPAC 2-Yodo-1,3,5-trimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 246.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.9905