Learn More
Yodoformo, puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10548040 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10548040 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Código de producto. 10548040 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0750/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-47-8
Punto de fusión 119°C
Color Amarillo
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular CHI3
Número MDL 1069
Cantidad 100 g
Sinónimo triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
Clave InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(I)(I)I
Nombre IUPAC yodoformo
Peso molecular (g/mol) 393.732
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.72g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoform
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.