Learn More
Yodoformo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490254 1000 g 1000 g
11400264 50 g 50 g
11410264 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490254 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13664.0B
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.732 g/mol
Iodoform is use as a disinfectant. It is an active ingredient of ear powder along with other constituents like zinc oxide and propanoic acid, which prevent infection and facilitate the removal of ear hair in dogs and cats. In analytical chemistry, it is involved in the determination of iodoform in drinking water as well as to remove heavy metals like mercury from fluids. It plays an important role in the fermentation of bio mass. It is also used in root canal therapy for infected primary teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodoformo se usa como desinfectante. Es un ingrediente activo del polvo para el oído junto con otros componentes como el óxido de cinc y el ácido propiónico, que previenen la infección y facilitan la eliminación del pelo del oído en perros y gatos. En química analítica, participa en la determinación del yodoformo en el agua potable, así como en la eliminación de metales pesados como el mercurio en fluidos. Desempeña un papel importante en la fermentación de masa biológica. También se utiliza en el tratamiento del canal radicular para dientes primarios infectados.
Solubilidad
Soluble en agua, éter, ácido acético, etanol, cloroformo, éter, glicerol, disulfuro de carbono, aceite de oliva, benceno y acetona. Ligeramente soluble en éter de petróleo.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con bases fuertes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes y magnesio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-47-8
Fórmula molecular CHI3
Peso molecular (g/mol) 393.732
Número MDL MFCD00001069
Clave InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
Nombre IUPAC yodoformo
SMILES C(I)(I)I
Specifications
Nombre del producto químico o material Iodoform
Punto de fusión 118°C to 123°C
Densidad 4.008
Temperatura de inflamación None
Olor Unpleasant
Cantidad 1000 g
Beilstein 1697010
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5033
Información de solubilidad Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.73
Porcentaje de pureza 99%