Learn More
Yodoformo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10234720 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10234720 500 g Frasco de vidrio 500 g
10543311 100 g Frasco de vidrio 100 g
10413835 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10234720 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 149125000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-47-8
Fórmula molecular CHI3
Peso molecular (g/mol) 393.72
Número MDL MFCD00001069
Clave InChI OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
Nombre IUPAC yodoformo
SMILES C(I)(I)I
Specifications
Nombre del producto químico o material Iodoform
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 119.0°C to 122.0°C
Color Amarillo
Residuos de ignición 0.1% max.
Pérdida por secado 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CHI3
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Índice Merck 15, 5076
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.72
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Iodoform
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.