Learn More
Iodoetanol, TRC
Código de producto. 30134282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134282 250 mg 250 miligramos
30137187 1 g 1 g
30010650 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI705875250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-76-0
Fórmula molecular C2 H5 I O
Peso molecular (g/mol) 171.965
Sinónimo 2-Iodoethanol, 2-Hydroxy Iodide, 2-Iodoethan-1-ol, Ethylene Iodohydrin, NSC 85227
Nombre IUPAC 2-yodoetanol
SMILES OCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5IO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.939