Learn More
Iodoetano (estabilizado con cobre), TRC
Código de producto. 17974165
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17974165 100 g 100 g
17972825 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17974165 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI705870100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-03-6
Fórmula molecular C2H5I
Peso molecular (g/mol) 155.97
Sinónimo 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
Nombre IUPAC Yodoetano
SMILES CCI
Specifications
Nombre del producto químico o material Iodoethane
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9436