Learn More
Iodoetano (estabilizado con cobre), TRC
Código de producto. 17972825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972825 10 g 10 g
17974165 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17972825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI70587010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-03-6
Fórmula molecular C2H5I
Peso molecular (g/mol) 155.97
Sinónimo 1-Iodoethane, Ethyl Iodide, Hydriodic Ether, NSC 8825, Monoiodoethane
Nombre IUPAC Yodoetano
SMILES CCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.9436