Learn More
Yodoetano, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10365850 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10365850 100 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ML
1 options
Código de producto. 10365850 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0700/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-03-6
Punto de fusión -108°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 69°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C2H5I
Número MDL 1091
Cantidad 100 mL
Sinónimo ethyl iodide, ethane, iodo, monoiodoethane, hydriodic ether, ethyliodide, jodethan czech, ethyljodid, jodethan, iodo-ethane, ethyljodid czech
Clave InChI HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCI
Nombre IUPAC Yodoetano
Peso molecular (g/mol) 155.966
PubChem CID 6340
ChEBI CHEBI:42487
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.97g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iodoethane, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.