Learn More
Iodoetano-d5 (estabilizado con alambre de cobre), TRC
Código de producto. 30406374
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406374 5 g -
30397081 1 g 1 g
30405200 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30406374 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7058725G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6485-58-1
Fórmula molecular C2 2H5 I
Peso molecular (g/mol) 161
Sinónimo Ethane-1,1,1,2,2-d5, 2-iodo- (ACI), 2-Iodoethane-1,1,1,2,2-d5 (ACI), Ethane-d5, iodo- (7CI, 8CI, 9CI), 1,1,1,2,2-Pentadeuterio-2-iodoethane, Ethyl-d5 iodide, Iodoethane-d5, Iodoethane-d5, Iodopentadeuterioethane, Pentadeuterioethyl iodide, Pentadeuteroethyl iodide, Iodoethane-D5
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-iodoetano
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iodoethane-d5
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.975
Porcentaje de pureza >95%